Learn More
Zwiebel™ Class F1 Weights
Click to view available options
Mass:
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Unit Size:
Each
Description
- Class F1 weight
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifications
Specifications
| Mass | 200 mg |
| Tolerance | ±0.06 mg |
| For Use With (Application) | For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto