Learn More
Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Holds:
Boxes
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
- Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
- Constructed of stainless steel
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Especificaciones
Especificaciones
| Includes | White cardboard boxes, 9 x 9 cell dividers |
| Holds | Boxes |
| Material | Stainless Steel |
| Positions | 13 |
| For Use With (Equipment) | Chest Frseezers |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 140 x 720 mm |
| Height (Metric) | 50 mm (Box) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido