Learn More
Clathrin light chain Antibody (CLC/1421), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-54436JF646
This item is not returnable.
View return policy
Description
Clathrin light chain Monoclonal antibody specifically detects Clathrin light chain in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
| Clathrin light chain | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| clathrin light chain A, clathrin, light chain A, LCA, light polypeptide (Lca) | |
| Purified recombinant N-terminal fragment of human Clathrin Light Chain | |
| 0.1 mL | |
| Membrane Trafficking and Chaperones, Membrane Vesicle Markers | |
| 1211 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CLC/1421 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering