Learn More
CLCC1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 204.00 - € 463.00
Specifications
Antigen CLCC1
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18690091
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-92369-0.02ml
0.02 mL
€ 204.00
0.02mL
View alternative products
Save Up to 
»
18601041
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-92369-0.1ml
0.1 mL
€ 463.00
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
CLCC1 Polyclonal antibody specifically detects CLCC1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Especificaciones
CLCC1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Neuroscience
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
23155
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse
chloride channel CLIC-like 1, KIAA0761, MCLCchloride channel CLIC-like protein 1, Mid1-related chloride channel, Mid-1-related chloride channel 1, Mid-1-related chloride channel protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 302-501 of human CLCC1 (NP_055942.1). GAGKSVHVLRHIGGPESEPPQALRPRDRRRQEEIDYRPDGGAGDADFHYRGQMGPTEQGPYAKTYEGRREILRERDVDLRFQTGNKSPEVLRAFDVPDAEAREHPTVVPSHKSPVLDTKPKETGGILGEGTPKESSTESSQSAKPVSGQDTSGNTEGSPAAEKAQLKSEAAGSPDQGSTYSPARGVAGPRGQDPVSSPCG
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado