Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Hose Barb Fittings, Y Reducer, Animal-Derivative-Free Polypropylene
Product Code. p-200105114 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Hose Barb:
1/2 in. Hose Barb
1/4 in. Hose Brab
1/8 in. Hose Barb
3/16 in.Hose Barb
3/4 in. Hose Barb
3/8 in. Hose Barb
5/8 in. Hose Barb
Inlet:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Packungsgröße:
Pack of 10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30053580
Marke: Cole-Parmer 5011477
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Quick and easy assembly without tools. Single barb design tightly grips the tubing. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) and (c)3.1a and RoHS compliant
Spezifikation
Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Min. Operating Temperature (Metric) -23°C
Packaging Quantity 10/Pk.
Hose Barb 1/8 in. Hose Barb
Inlet 1/4 in.
Outlet Port Hose Barb Y
Sterilization Method 121°C
Shape Y
Color Natural
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt