Learn More
Cole-Parmer Cleanroom Rotating Male Luer Lock to Barb Fittings, Straight Adapter, Animal-Derivative-Free Polypropylene
Codice prodotto. p-200105045 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
5/32 in.
Dimensione della confezione:
Pack of 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30053987
Marca: Cole-Parmer 5011458
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Manufactured in an ISO Class 7 certified cleanroom to minimize contamination by pollutants
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. PVC-free—ideal for use in bioprocess, life science, and pharmaceutical industries. Connect to a female luer body to form a leak-free fluid path. Single barb design tightly grips the tubing. Meets FDA requirements 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) and (c)3.1a and RoHS compliant
Specifica
Certifications/Compliance ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS
Diameter (English) Inner 3/16 in.
Material Polypropylene
Packaging Quantity 10/Pk.
Inlet Male Luer x Hose Barb
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato