Learn More
cleavage stimulation factor Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-57707-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18619408
  • € 415.00 / 25µL
Description
cleavage stimulation factor Polyclonal specifically detects cleavage stimulation factor in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
cleavage stimulation factor
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
CF-1 50 kDa subunit, Cleavage stimulation factor 50 kDa subunit, cleavage stimulation factor subunit 1, cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 1, 50kD, cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 1, 50kDa, CSTF 50 kDa subunit, CstF-50, CstFp50
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
CSTF1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:AKLWEISTGRTLVRYTGAGLSGRQVHRTQAVFNHTEDYVLLPDERTISLCCWDSRTAERRNLLSLGHNNIVRCIVHSPTNPGFMTCSDDFRARFWYRRS
25 μL
DNA replication Transcription Translation and Splicing
1477
Human
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only