Description
CLEC-2/CLEC-1B Monoclonal specifically detects CLEC-2/CLEC-1B in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifications
Specifications
| Antigen | CLEC-2/CLEC-1B |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 004 |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | 1810061I13Rik, CLEC-2, CLEC2B, CLEC2PRO1384, C-type lectin domain family 1 member B, C-type lectin domain family 1, member B, C-type lectin-like receptor 2, C-type lectin-like receptor-2, QDED721 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CLEC-2/CLEC-1B (Gln 58-Pro 229; NP_057593.3). |
| Purification Method | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?