Learn More
CLEC-2/CLEC-1B Antibody (AYP1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-50166-0.025ml
 View more versions of this product
Product Code. 18697906
  • € 201.00 / 0.03mL
Description
CLEC-2/CLEC-1B Monoclonal antibody specifically detects CLEC-2/CLEC-1B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Functional Assay, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CLEC-2/CLEC-1B
Monoclonal
1 mg/mL
Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Functional, CyTOF-ready
1810061I13Rik, CLEC-2, CLEC2B, CLEC2PRO1384, C-type lectin domain family 1 member B, C-type lectin domain family 1, member B, C-type lectin-like receptor 2, C-type lectin-like receptor-2, QDED721
A recombinant extracellular fragment of human CLEC-2/CLEC-1B (aa 68-229), which is the extracellular domain of the protein
0.025 mL
Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
51266
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Functional Assay, CyTOF
AYP1
Unconjugated
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.