Learn More
CLEC9a Antibody (397) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-50168
 View more versions of this product
Product Code. 18668708
  • € 371.00 / 0.10mL
Description
CLEC9a Monoclonal antibody specifically detects CLEC9a in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CLEC9a
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:100 - 1:2000
C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341
RBL-2H3 cells expressing mouse CLEC9a fused to an HA epitope
0.1 mL
Immunology, Stem Cells
283420
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a
Western Blot
397
Unconjugated
PBS
Rat
Protein G purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Documents
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt