Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Gas Bath
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Gas Bath is suitable for use with bunsen burners and the lid size can be varied by removing rings.
Merk:  Nickel Electro™ 1020G
Overige gegevens : Gewicht : 5.00000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12708868
  • € 55.30 / 1 stuk
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Vereist : Material,ProductTypeSpecs,WarrantySpec
Specificatie
Specificatie
1L
Gas Bath
3 years
Stainless Steel
130mm
1kg
85mm
Video's
Bekijk bijbehorende artikelen