Learn More
CLOCK Mouse anti-Human, Clone: OTI4E12, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies CF804781
Encompass_Preferred
Product Code. 17628141
  • € 726.00 / 100µg
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
This gene encodes a protein that belongs to the basic helix-loop-helix (bHLH) family of transcription factors. Polymorphisms within the encoded protein have been associated with circadian rhythm sleep disorders. A similar protein in mice is a circadian regulator that acts as a transcription factor and forms a heterodimer with aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like to activate transcription of mouse period 1.
Specifications
Specifications
CLOCK
Monoclonal
Unconjugated
CLOCK
KAT13D, bHLHe8
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
9575
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
OTI4E12
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
O15516
CLOCK
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-285 of human CLOCK produced in E.coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Promotions
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.