Learn More
Clofarabine
Beschreibung
Clofarabine is a deoxycytidine kinase (dCK) substrate. Phosphorylated to form clofarabine triphosphate, which competes with dATP for DNA polymerase-α and -ε and potently inhibits ribonucleotide reductase (IC50 = 65 nM). Induces apoptosis by directly altering mitochondrial transmembrane potential. Demonstrates growth inhibition and cytotoxic activity in a variety of leukemias and solid tumors.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | 2-Chloro-9-(2-deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine |
| CAS | 123318-82-1 |
| Assay Percent Range | >99% |
| Quantity | 25 mg |
| Molecular Formula | C10H11ClFN5O3 |
| Formula Weight | Observed MW: 303.68 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?