Learn More
CLPB Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97248C
Artikelnummer. 18505172
  • € 427.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
CLPB Polyclonal antibody specifically detects CLPB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CLPB
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 650
caseinolytic peptidase B protein homolog, ClpB caseinolytic peptidase B homolog (E. coli), HSP78SKD3FLJ13152, Suppressor of potassium transport defect 3
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CLPB fragment.
0.1 mL
Protein Phosphatase
81570
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.