Learn More
CNBP Antibody (38F10), DyLight 488, Novus Biologicals™
Product Code. 18191629 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Packungsgröße:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18191629 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18191629 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP242632G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
CNBP Monoclonal specifically detects CNBP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CNBP
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 38F10
Conjugate DyLight 488
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias CCHC-type zinc finger, nucleic acid binding protein, cellular nucleic acid binding protein, cellular nucleic acid-binding protein, DM2, erythroid differentiation-related, FLJ11631, PROMM, RNF163CNBP1ZNF9ZCCHC22, sterol regulatory element-binding protein, zinc finger protein 273, Zinc finger protein 9, zinc finger protein 9 (a cellular retroviral nucleic acid binding protein)
Gene Symbols CNBP
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human CNBP (1-170aa) purified from E. coli
Purification Method Protein A purified
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 7555
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.