missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CNP/NPPC Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-90623-25ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CNP/NPPC Polyclonal specifically detects CNP/NPPC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
| CNP/NPPC | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| CNP, CNP2, C-type natriuretic peptide, natriuretic peptide C, natriuretic peptide precursor C | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| NPPC | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:PKVPRTPPAEELAEPQAAGGGQKKGDKAPGGGGANLKGDRSRLLRDLRVDTKSRAAWARLLQEHPNARKYKGANKKGLSKGCFGLKLDRIGSMSGLGC | |
| 25 μL | |
| Cytokine Research | |
| 4880 | |
| Human | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering