Specifications
| Solution Contains | HNO3 |
| Concentration | 100 mg/L |
| Quantity | 100 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Cobalt (Co) 100mg/l in HNO3 2%
- Danger
- Carcinogenicity Category 1B
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
- H350-May cause cancer.
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
- P202-Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- P405-Store locked up.
- P501-Dispose of contents/container to .
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?