Learn More
COG2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-57681
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18209763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 589.00
    € 556.50 / 100µL
    Save € 32.50
    5% Off
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
COG2 Polyclonal specifically detects COG2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
COG2
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
component of oligomeric golgi complex 2COG complex subunit 2, conserved oligomeric Golgi complex protein 2, conserved oligomeric Golgi complex subunit 2, LDLCbrefeldin A-sensitive, peripheral Golgi protein, low density lipoprotein receptor defect C complementing, Low density lipoprotein receptor defect C-complementing protein
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
COG2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:VPTTASSYVDSALKPLFQLQSGHKDKLKQAIIQQWLEGTLSESTHKYYETVSDVLNSVKKMEESLKRLKQARKTTPANPVGPSGGMSDDD
100 μL
Golgi Apparatus Markers
22796
Human
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only