Learn More
Invitrogen™ COL16A1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA5116903
Código de producto. 17239403
  • € 498.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Positive Samples: PC-3, Mouse kidney, Mouse heart Immunogen sequence: PRAEEARGDN SEGDPGCVGS PGLPGPPGLP GQRGEEGPPG MRGSPGPPGP IGPPGFPGAV GSPGLPGLQG ERGLTGLTGD KGEPGPPGQP GYPGATGPPG L.
This gene encodes the alpha chain of type XVI collagen, a member of the FACIT collagen family (fibril-associated collagens with interrupted helices). Members of this collagen family are found in association with fibril-forming collagens such as type I and II, and serve to maintain the integrity of the extracellular matrix. High levels of type XVI collagen have been found in fibroblasts and keratinocytes, and in smooth muscle and amnion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
COL16A1
Polyclonal
Unconjugated
COL16A1
[a]1 (XVI) collagen; 2700007F12Rik; 447AA; A530052M23Rik; AI838662; alpha 1 type XVI collagen; CA1F; col16a1; Collagen alpha-1(XVI) chain; collagen type XVI alpha 1 chain; collagen XVI, alpha-1 polypeptide; collagen, type XVI, alpha 1; FP1572; procollagen type XVI alpha 1; procollagen, type XVI, alpha 1
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
107581, 1307, 366474
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Western Blot
2.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Q07092, Q8BLX7
COL16A1
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1000-1100 of human COL16A1 (NP_0018473).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado