Learn More
Novus Biologicals™ Collagen I Native Protein
Code produit 18667346 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
Conditionnement:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18667346 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18667346 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP262423
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 mg/mL
For Use With (Application) ELISA
Formulation 0.5 M acetic acid
Gene ID (Entrez) 1277
Molecular Weight (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 300 kDa
Quantity 0.5 mg
Storage Requirements Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias Alpha-1 type I collagen, alpha1(I) procollagen, CAFYD, COL1A1, Collagen 1, collagen alpha 1 chain type I, collagen alpha-1(I) chain, collagen alpha-1(I) chain preproprotein, collagen of skin, tendon and bone, alpha-1 chain, collagen, type I, alpha 1, EDSARTH1, EDSC, OI1, OI2, OI3, OI4, pro-alpha-1 collagen type 1, type I proalpha 1, Type I Procollagen Alpha 1 Chain
Gene Symbol COL1A1
Research Category Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cells
Purity or Quality Grade >90%, by SDS-PAGE
Protein Collagen I