Learn More
Collagen VI alpha 3 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97126DL594
Product Code. 18090087
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
Collagen VI alpha 3 Polyclonal specifically detects Collagen VI alpha 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Collagen VI alpha 3
Polyclonal
Western Blot, ELISA
Collagen Alpha-3(VI) Chain, Collagen VI, Alpha-3 Polypeptide, collagen, type VI, alpha 3
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Collagen VI alpha 3 (P12111-1; 3101T-3177T).
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA
DyLight 594
50mM Sodium Borate
Rabbit
Affinity purified
RUO
1293
Store at 4°C in the dark.
IgG
Promotions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.