Få mere at vide
Novus Biologicals™ Colon Tissue Slides (Adult Normal)- Frozen
Produktkode 18676670 Shop alle Bio Techne produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 Slides
Förpackningsstorlek
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 18676670
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP277567
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantity 5 Slides
For Use With (Application) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Species Human
Target Specificity Colon
Content And Storage Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.