Learn More
Lenz Laborglasintrumente Columns Acc. to Hempel
Descrizione
- Columns acc. to Hempel
- With removable glass jacket
- For packings like Raschig rings or glass beads
- With NS socket and NS cone
- With removable glass jacket
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Length (Metric) | 300 mm |
| Standard Taper Joint | Cone and Socket NS 24/29 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?