Learn More
Grant Instruments™ Multi-Spin PVC 6000 Centrifuge/Vortex Mixer
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Voltage:
120/230 V
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
Spin-mix-spin technology can save considerable time by automatically performing a cycling program of sample mixing and spinning 12 tubes at once, when compared with removing the tubes for vortexing after every spin.
- Temperature setting range +4ºC to +40ºC
- Centrifugation speed: fixed at 2800rpm (50Hz) and 3500rpm (60Hz)
- Choice of interchangeable rotors for different microtube sizes/combinations and for 0.2mL strips
- Continuous operation or short spin
Especificaciones
Especificaciones
| Speed Range | 1000 to 6000 rpm |
| Voltage | 120/230 V |
| Tube Capacity | 1.5/2 mL, 0.5 mL, 0.2 mL |
| Height (Metric) | 125 mm |
| Length (Metric) | 235 mm |
| Width (Metric) | 190 mm |
| No. of Positions | 12 x 1.5/2.0 mL/12 x 0.5 mL plus 12 x 0.2 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido