Learn More
COMMD9 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Specifications
Antigen COMMD9
Dilution ELISA 1:5000-1:10000
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18624679
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-00330-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18629337
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-00330-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
COMMD9 Polyclonal antibody specifically detects COMMD9 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifications
Specifications
COMMD9
ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
COMM domain containing 9, COMM domain-containing protein 9, COMM9, FLJ31106, HSPC166
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human COMMD9 (Uniprot#: Q9P000-1; Met1-Lys198)
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
ELISA 1:5000-1:10000
Polyclonal
Purified
RUO
0.2 um filtered solution in PBS
29099
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt