Learn More
Fisherbrand™ Compacte weegschaal
The perfect economical portable balance, ideal when cost matters and dependable results are essential. Fisherbrand™ Compact Balance offers capacities of 200g to 5kg and readability of 0.1g or 1g for use classroom and educational settings.
€ 41.70 - € 58.70
Specificatie
Elektrische vereisten 3 AA-batterijen (inbegrepen) of optionele AC-adapt
Type weergave LCD
Stabilisatietijd 3 sec.
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Leesbaarheid Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Leesbaarheid Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15335103 Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten Fisherbrand™
5,000g 1 g Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15305103 Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten Fisherbrand™
200g 0.1 g Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15315103 Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten Fisherbrand™
500g 0.1 g Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15325103 Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten Fisherbrand™
2,000g 1 g Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 020-4877000 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Sleek, low profile design
  • Large, high contrast LCD
  • Energy saving auto shut-off feature
  • Two-button keypad
  • Storage made easy with a stackable design
  • Integrated load cell lock
  • Overload and under-load indicators
  • Digital calibration from keypad
  • Low battery indicator
  • Three AA batteries (included) or optional a. c. adapter
  • Two year warranty
Specificatie
Specificatie
3 AA-batterijen (inbegrepen) of optionele AC-adapt
LCD
3 sec.