Learn More
Buerkle™ Compact Jerrycan, Electroconductive
The compact jerrycan, electroconductive is especially well suited for use in explosion-proof areas. With a specific surface resistance of <105 ohms, the canister has a very high electrical conductivity.
€ 43.70 - € 60.00
Specificatie
Materiaal HDPE, anti-static
Voor gebruik met (toepassing) For use in explosion-proof areas
Kleur Black
Materiaal van sluiting HDPE
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Type Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16399531 Bekijk documenten Buerkle™
0435-1055
5 L Jerry Can € 43.70
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
06-02-2020
Toevoegen aan winkelmandje
16309541 Bekijk documenten Buerkle™
0435-1105
10 L Jerry Can € 58.10
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
06-02-2020
Toevoegen aan winkelmandje
16319541 Bekijk documenten Buerkle™
0435-2055
5 L Jerry Can € 45.65
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
06-02-2020
Toevoegen aan winkelmandje
16329541 Bekijk documenten Buerkle™
0435-2105
10 L Jerry Can € 60.00
1 stuk Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
06-02-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • HDPE, black, anti-static
  • For use in explosion-proof areas
  • For dispensing and storing combustible and highly flammable liquids
  • With or without threaded connector 3/4 in.
  • Due to its narrow width, the canister requires very little room
Specificatie
Specificatie
HDPE, anti-static
For use in explosion-proof areas
Black
HDPE