Learn More
Complement C3a Antibody (6E8), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-17998AF750
Código de producto. 18539224
  • € 530.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Complement C3a Monoclonal antibody specifically detects Complement C3a in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Complement C3a
Monoclonal
Alexa Fluor 750
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA
600000000
Western Blot, ELISA
Acylation Stimulating Protein, acylation-stimulating protein cleavage product, AHUS5, ARMD9, ASP, C3, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, C3a, C3a anaphylatoxin, C3adesArg, C3b, C3bc, C3-beta-c, complement C3, Complement C3 alpha chain, Complement C3 beta chain, Complement C3b alpha' chain, Complement C3c alpha' chain fragment 1, Complement C3c alpha' chain fragment 2, Complement C3d fragment, Complement C3dg fragment, Complement C3f fragment, Complement C3g fragment, complement component 3, complement component C3, complement component C3a, complement component C3b, CPAMD1, EC 3.4.21.43, epididymis secretory sperm binding protein Li 62p, HEL-S-62p, prepro-C3
Recombinant netrin domain of human C3. UniProt: P01024
0.1 mL
Adaptive Immunity, Apoptosis, Autoimmune Diseases, Diabetes Research, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cells
718
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado