Learn More
Complement Component C1qA Antibody (C1QA/2955), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08748AF488
Product Code. 18571483
  • € 608.00 / 100µL
Description
Complement Component C1qA Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C1qA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Complement Component C1qA
Monoclonal
Alexa Fluor 488
C1QA complement component 1, q subcomponent, A chain
Recombinant fragment (around aa 104-237) of human Complement Component C1qA protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02745)
100 μg
Immunology, Innate Immunity
712
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
C1QA/2955
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt