Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human CFB. The Complement Factor B Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Complement Factor B Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
This is a blocking peptide for NBP1-89985. This is a human recombinant protein expressed in E. coli with a N-terminal His-ABP tag and purified with IMAC chromatography.
Spécification
Spécification
| Gene ID (Entrez) | 629 |
| Species | Human |
| Product Line | Novus |
| Purification Method | Chromatography |
| Purity | >80% |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Content And Storage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | BF AHUS4, B-factor, properdin, BFD, C3 proaccelerator, C3 proactivator, C3/C5 convertase, complement factor B, EC 3.4.21, EC 3.4.21.47, FB, FBI12, GBGCFAB, Glycine-rich beta glycoprotein, glycine-rich beta-glycoprotein, H2-Bf, PBF2, Properdin factor B |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?