Learn More
Fisher Chemical™ Conductivity Standard 10 μS/cm at 25 °C in 30% n-propanol
Code produit. 31034065 Tous les produits Fisher Chemical Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity
31034065 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 31034065 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical™ missing translation for 'supplierNo' CTE 019 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 129.00
    € 127.30 / 500mL
    Save € 1.70
    1% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Certified conductivity solutions offer known values to calibrate and validate meters for accurate ionic concentration measurements.
  • Calibration: Ensures conductivity meters give accurate readings.
  • Quality control: Used in water testing, environmental monitoring, and industrial processes.
  • Traceability: Certified standards provide documented accuracy and uncertainty.
  • Temperature compensation: Standards are often referenced at 25°C, since conductivity varies strongly with temperature.
  • Certified Reference Material (CRM) according to ISO 17025 and ISO 17034
  • Each CRM comes with a certificate of analysis that includes uncertainty calculations.
  • This documentation is critical for audits, method validation, and proving the reliability of your data.
Spécification
Quantity 500 mL