Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Connexin 30/GJB6 Monoclonal antibody specifically detects Connexin 30/GJB6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Connexin 30/GJB6 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL4540 |
| Conjugate | Alexa Fluor 488 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | connexin 30, connexin-30, Cx30, CX30gap junction protein, beta 6, DFNA3B, DFNB1B, ectodermal dysplasia 2, hidrotic (Clouston syndrome), ED2, EDH, gap junction beta-6 protein, gap junction protein, beta 6 (connexin 30), gap junction protein, beta 6, 30kDa, HEDDFNA3 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O95452, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Purification Method | Protein A purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?