Learn More
Invitrogen™ Connexin 40 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA534964
Product Code. 15309031
  • € 530.00 / 100µL
Description
Recommended positive controls: 293T, A431, HepG2. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Dog (100%), Rabbit (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Connexin 40 (Cx40), belongs to the connexin family of gap junction proteins, which are expressed in pancreas, kidney, skeletal muscle, liver, placenta and heart. Connexin 40 is highly expressed in vascular endothelial cells, and the mammalian heart (specifically in the atrial myocardium, and the His-Purkinje conduction system). At least three other connexins are expressed in the heart, including Cx37 (endocardium), Cx43 (atrial and ventricular myocardium, and distal parts of the conduction system) and Cx45 (throughout the heart). Cx40 and Cx43 frequently co-localize in cells of the cardiovascular system and participate in the formation of heterotypic gap junction channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Connexin 40
Polyclonal
Unconjugated
Gja5
5730555N10Rik; ATFB11; Cnx40; connexin 40; connexin-40; Cx40; Cxn-40; Gap junction alpha-5 protein; gap junction membrane channel protein alpha 5; gap junction protein; gap junction protein alpha 5; gap junction protein alpha 5 40kDa; gap junction protein, alpha 5; GJA5; Gja-5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
14613, 2702
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P36382, Q01231
Gja5
Synthetic peptide encompassing a sequence within the Extracellular domain of human Connexin 40. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt