Learn More
Contactin-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 280.00 - € 624.00
Tekniske data
Antigen Contactin-1
Dilution Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
18654887
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-68900-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
18631819
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-68900
100 μg
€ 624.00
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Contactin-1 Polyclonal antibody specifically detects Contactin-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
Contactin-1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
contactin 1, contactin-1, F3, Glycoprotein gp135, GP135, Neural cell surface protein F3
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TNGNLYIANVEASDKGNYSCFVSSPSITKSVFSKFIPLIPIPERTTKPYPADIVVQFKDVYALMGQ
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
1272
IgG
Protein A purified
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.