Learn More
Contactin-5 Antibody (121), Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89542B
Product Code. 18623660
  • € 625.00 / 0.10mL
Description
Contactin-5 Monoclonal antibody specifically detects Contactin-5 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Contactin-5
Monoclonal
Biotin
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA
121
ELISA
contactin 5, contactin-5, hNB-2, HNB-2s, MGC163491, NB2, NB-2, neural adhesion molecule, Neural recognition molecule NB-2
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Contactin-5 (Met 1-Gln 1059; NP_055176.1).
0.1 mL
Neuroscience
53942
Store at 4°C in the dark.
IgG
Documents
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado