Learn More
Alfa Aesar™ Copper gauze, 140 mesh woven from 0.056mm (0.0022 in.) dia. wire
Merk:  Alfa Aesar™ 046603.FL
Overige gegevens : CAS : 7440-50-8 Gewicht : 0.01000kg
Aantal 75 x 75mm
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447265
  • € 26.90 / 1 stuk
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-50-8
63.546
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
23978
copper
Cu
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CHEBI:30052
[Cu]
Specificatie
Copper gauze
140 mesh woven from 0.056mm (0.0022 in.) dia. wire
Cu
140 Mesh
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
copper
63.546
CHEBI:30052
75 x 75mm
7440-50-8
MFCD00010965
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
[Cu]
Odorless
23978
Wire Cloth