Learn More
Copper (I) Bromide, TRC
Product Code. 30367761
Click to view available options
Quantity:
5 g
Product Code. 30367761
Brand: Toronto Research Chemicals TRCC6852705G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Copper(I) bromide
CAS 7787-70-4
Molecular Formula Br Cu
Quantity 5 g
Synonym Copper Bromide (Cu4Br4), Copper Monobromide, Copper(1+) Bromide, Copper(1+) Bromide Tetramer, Cuprous Bromide
InChI Formula InChI=1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
SMILES Br[Cu]
IUPAC Name bromocopper
Molecular Weight (g/mol) 143.45
Formula Weight 141.8479
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.