Learn More
Copper(II) nitrate trihydrate, 99%, pure, Acros Organics
Merk: Acros Organics 453960050
Overige gegevens : CAS : 10031-43-3 Gewicht : 5.00000kg Transport : UN number : 3085 Chem class : 5.1 Pack group : II
Aantal | 5kg |
---|
Chemische identificatiekenmerken
10031-43-3 | |
241.6 | |
copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem | |
copper;dinitrate;trihydrate |
CuN2O6·3H2O | |
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N | |
9837674 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2] |
Specificatie
Copper(II) nitrate trihydrate | |
98.5 to 104% (Iodometry) | |
Cu(NO3)2·3H2O | |
copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem | |
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N | |
copper;dinitrate;trihydrate | |
9837674 | |
99% | |
Solubility in water: 267 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol, practically insoluble in ethyl acetate | |
5kg |
10031-43-3 | |
CuN2O6·3H2O | |
15,2633 | |
Solubility in water: 267 g/100 mL. Other solubilities: freely soluble in alcohol, practically insoluble in ethyl acetate | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2] | |
241.6 | |
241.6 | |
Pure | |
114.0°C |
Veiligheid en behandeling
- Copper(II) nitrate, trihydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.