missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
COPS4 Antibody (SR1873), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-22524-50ul
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
COPS4 Monoclonal antibody specifically detects COPS4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| COPS4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| SR1873 | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 4 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 4, CSN4Arabidopsis, homolog) subunit 4, MANOP1, MGC10899, MGC15160 | |
| A synthesized peptide derived from human COPS4 (Uniprot #: Q9BT78) | |
| 50 μg | |
| DNA Repair, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission | |
| 51138 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto