Learn More
COQ6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-13860
 View more versions of this product
Product Code. 18034659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 624.00
    € 590.10 / 0.10mL
    Save € 33.90
    5% Off
Description
COQ6 Polyclonal specifically detects COQ6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
COQ6
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
CGI-10, coenzyme Q6 homolog (yeast), coenzyme Q6 homolog, monooxygenase (S. cerevisiae), coenzyme Q6 homolog, monooxygenase (yeast), EC 1.14.13, EC 1.14.13.-, ubiquinone biosynthesis monooxygenase COQ6
Rabbit
Affinity Purified
RUO
51004
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
COQ6
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: NRVSSISPGSATLLSSFGAWDHICNMRYRAFRRMQVWDACSEALIMFDKDNLDDMGYIVENDVIMHALTKQLE
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only