Learn More
COQ7 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-92917-0.1ml
This item is not returnable.
View return policy
Description
COQ7 Polyclonal antibody specifically detects COQ7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
| COQ7 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:1000 - 1:5000 | |
| CAT5, CLK1, CLK-1, Coenzyme Q biosynthesis protein 7 homolog, coenzyme Q, 7 (rat, yeast) homolog, coenzyme Q7 homolog, ubiquinone (yeast), COQ7 coenzyme Q, 7 homolog ubiquinone, placental protein KG-20, Timing protein clk-1 homolog, ubiquinone biosynthesis protein COQ7 homolog | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 37-217 of human COQ7 (NP_057222.2). SGMTLDNISRAAVDRIIRVDHAGEYGANRIYAGQMAVLGRTSVGPVIQKMWDQEKDHLKKFNELMVTFRVRPTVLMPLWNVLGFALGAGTALLGKEGAMACTVAVEESIAHHYNNQIRTLMEEDPEKYEELLQLIKKFRDEELEHHDIGLDHDAELAPAYAVLKSIIQAGCRVAIYLSERL | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 10229 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering