missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 405 Anti-Human CD5 (UCHT2), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech CL405-65152-100TESTS
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The CD5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD5. This antibody recognizes human antigen. The CD5 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™ plus 405.Specifica
| CD5 | |
| Monoclonal | |
| 5 μL/test | |
| LEU1; T1 | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 921 | |
| Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| UCHT2 | |
| CoraLite Plus 405 | |
| Mouse | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Human | |
| Flow Antibody | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto