missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated Caspase 8/p43/p18 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech CL488-66093-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The Caspase 8/p43/p18 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Caspase 8/p43/p18. This antibody recognizes human antigen. The Caspase 8/p43/p18 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Especificaciones
| Caspase 8/p43/p18 | |
| Monoclonal | |
| 2000 μg/mL | |
| ALPS2B; CAP4; Casp-8; FLICE; FLJ17672; MACH; MCH5; MGC78473 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 53-57 kDa, 32-45 kDa, 18 kDa | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 2B9H8 | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Mouse | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 841 | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
| Conjugated Antibody | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido