Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated ESR2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech CL488-60197-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 30237939
  • € 140.00 / 20µL
Description
The ESR2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ESR2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The ESR2 antibody has been validated for the following applications: WB, FC (Intra) analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Specifications
ESR2
Monoclonal
1000 μg/mL
ER-BETA; ESR-BETA; ESRB; ESTRB; Erb; NR3A2
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse
50 kDa
Liquid
Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
5D2C9
CoraLite Plus 488
Mouse
Protein G purification
RUO
2100
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Conjugated Antibody
IgG1
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt