Learn More
BCAS2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 68003-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 30236410
  • € 410.00 / 150µL
Description
The BCAS2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human BCAS2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The BCAS2 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
BCAS2
Monoclonal
1000 μg/mL
DAM1
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
28 kDa
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
2A12G1
Unconjugated
Mouse
Protein G purification
RUO
10286
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Monoclonal Antibody
IgG1
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato