missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated TBL1X Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech CL488-66955-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The TBL1X antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TBL1X. This antibody recognizes human antigen. The TBL1X antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Spezifikation
| TBL1X | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| EBI; SMAP55; TBL1 | |
| Recombinant Protein | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 57 kDa, 62 kDa | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 1A9A1 | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Mouse | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 6907 | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
| Conjugated Antibody | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur