Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated USP13 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
€ 140.00 - € 450.00
Specifications
Antigen USP13
Clone 6E8C10
Concentration 1000 μg/mL
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30237575
View Documents
Proteintech
CL488-66176-20UL
20 μL
€ 140.00
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
30234014
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
CL488-66176-100UL
100 μL
€ 450.00
100µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
The USP13 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human USP13. This antibody recognizes human antigen. The USP13 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifikationer
Specifikationer
USP13
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
8975
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
6E8C10
Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CoraLite Plus 488
Mouse
Human
ISOT3; IsoT-3
IgG1
Protein G purification
Conjugated Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.