Learn More
Corning™ 1536-Well Nontreated Cyclic Olefin Copolymer Plates
Merk:  Corning™ 4560
Overige gegevens : Gewicht : 4.71736kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15358271
  • € 1650.75 / 100 stuks
onze contactgegevens 020 4877000
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Low base
  • No logo or lettering
  • With barcode
  • Without lid
Specificatie
Specificatie
Barcode
For higher sensitivity
20/Pk.
12.5μL
Without Lid
Non-sterile
Black
Cyclic Olefin Copolymer
Not Treated
8μL
1536-Well Assay Microplate
Video's