Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation
GREENER_CHOICE
Product Code. 10244152
Click to view available options
Quantity:
1
5
Unit Size:
Each
Pack of 5
Product Code. 10244152
Brand: Corning™ 354150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
A Falcon™ 24-Multiwell Insert Plate and a non-tissue culture-treated 24-well receiver plate with lid
Evaluate and quantitate endothelial cell invasion using real-time fluorescence and non-destructive sample preparation
  • Highly reproducible assay system
  • Ideal for screening anti-angiogenic agents
  • Rapid image acquisition and data quantification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Pore Size 3 μm
Type Microplate
Quantity 5
No. per Pack 5/Pk.
No. per Case 5/Cs.
Surface Coating BioCoat
Color Black, Clear
No. of Wells 96
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.