Learn More
Corning™ DNA-BIND™ 96-Well Plates
Product Code. 10691072 Shop All Corning Products
Click to view available options
Color:
Clear
White
Quantity:
10/Cs.
50/Cs.
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10691072
missing translation for 'mfr': Corning™ 2499
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Convenient method for covalently immobilizing ssDNA by either the 5' or 3' end
  • Ready to use without surface preparation, prehybridization, or addition of expensive crosslinking reagents or highly purified oligos
  • Ideal for hybridization and amplification
  • Surface provides binding with high specificity and extremely low background
  • Flat-bottom wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Format Standard
Array 8 x 12
Color White
Material Polystyrene
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Surface Treatment DNA-Bind
Well Shape Round, Flat Bottom (F-well)
For Use With (Application) Ideal for hybridization and amplification
Quantity 50/Cs.
Well Color White
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.